Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Polyethylen-Rührfischangel
Verhindert eine Kontamination des InhaltsMuss nach dem Gebrauch nicht gereinigt oder autoklaviert werden. Der Magnet befindet sich im rechteckigen Bereich mit 25 x 70 mm; Gesamtlänge: 20 Cm (7.7Γç¥)Langer gerippter Griff für sicheren HaltAus Polyethylen hoher Dichte
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F37775-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Verhindert Verunreinigungen des Inhalts
- Muss nach der Verwendung nicht gereinigt oder autoklaviert werden
- Der Magnet befindet sich im rechteckigen Bereich mit 25 x 70 mm; Gesamtlänge: 20 cm (7.7”)
- Der lange gerippte Griff sorgt für einen sicheren Halt
- Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte
Spezifikation
Magnetrührstabentferner | |
Polyethylen hoher Dichte |