Learn More
Masterflex™ Steckadapter aus Polyethylen für Schläuche, 100/Packung
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke: Masterflex™ 30625-64
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Männliches Polyethylen-Rohrverbindungsstück
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
- Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Rohradapter mit Außengewinde | |
Nein | |
1/2 Zoll | |
3/8 in. NPT(M) | |
Nur Ethylene Oxide (ETO) | |
Durchscheinend |
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) | |
HDPE | |
1/2 Zoll | |
1/2 Zoll | |
3/8 in. NPT(M) |