Learn More
Macherey-Nagel™ Polyethylen-Schnappdeckel N 22
Zur Lagerung von pulverförmigen Proben. Macherey-Nagel™ Kunststoff-Schnappverschlüsse, N22, sind transparente Polyethylen-Kappen zur Verwendung mit Macherey-Nagel™ Schnappverschluss-Glasfläschen, N22. Sie verfügen über eine kleine Lasche, so dass man sie leicht abziehen kann. Packungen mit jeweils 100 in PE-Beuteln.
Marke:  Macherey-Nagel™ 70275
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
Artikelnummer. 10717552
  • 5.50 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Alle Produkte werden unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt. Prozessinterne Kontrollen und eine abschließende Qualitätskontrolle sind ebenfalls Teil der Messungen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.
Spezifikation
Spezifikation
22 mm
Polyethylen
100/Packung
N22
Transparent
Für die Verwendung mit 702019 und 70273
Schnappverschluss
Glasfläschchen mit Schnappverschluss, N22 (702019 und 70273)