Learn More
Socorex™ Schutzfilter für Pipettenschaft aus Polyethylen (PE)
Verwenden Sie den Socorex™ Schutzfilter für Pipettenschaft aus Polyethylen, um vor Flüssigkeitsüberlauf oder Aerosolkontaminationen zu schützen. Der Filter ist austauschbar, nicht steril und nicht autoklavierbar.
Marke:  Socorex™ 322.810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00630kg
Artikelnummer. 11857271
  • 67.70 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht autoklavierbar
  • Nicht sterilisiert
  • 100er-Packung
  • Polyethylen (PE)
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Düsenschutzfilter
Acura™ Handbuch 810 (nur für autoklavierbares Modell Acura 810)
Polyethylen
Düsenschutz
100/Packung