Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylenoxid, Molekulargewicht 1,000,000
Marke: Alfa Aesar™ 043678.22
Weitere Details : CAS : 25322-68-3 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge | 100g |
---|
Chemische Identifikatoren
25322-68-3 | |
(-CH2CH2O-)n | |
MFCD00147971 |
Spezifikation
Polyethylene oxide | |
25322-68-3 | |
MFCD00147971 | |
Soluble in organic solvents,aromatic hydrocarbons and water. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons. | |
Odorless | |
100g |
M.W. 1,000,000 | |
(-CH2CH2O-)n | |
14,7568 | |
Pulver | |
5 to 7 |