missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyethylenoxid, Molekulargewicht >5,000,000, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022658
79.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO

It is used as a thickening agent and gel binder in the pharmaceutical industry. It is used as a analytical reagents, substrates, flocculants, dispersants, lubricants, emulsifiers, moisturizers, food additives.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene oxide
pH 5 to 7
Schmelzpunkt ∼175°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 100 g
Formelmasse >5,000,000
Geruch Odorless

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'