Learn More
Polyethylenfolie, hohe Dichte, 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Catalog Number 15406835
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene sheet
Namenshinweis High Density, 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 9002-88-4
Summenformel (C2H4)n
MDL-Nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Menge 300 x 300 mm
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
IUPAC-Name Ethen
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Geruch Odorless