Learn More
Kartell™ Objektträger-Versandmäppchen aus Polyethylen
Designed with support bars for strength and safety in transporting specimen slides.
Marke:  Kartell™ 0092300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10778302
  • 21.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sicherer Schutz für 76/26mm Objektträger auf Transporten. Jeder Objektträger hat ein eigenes Fach mit Stützstäben, damit der Objektträger nicht beschädigt wird. Besonders nützlich bei zytologischen und geologischen Proben.
Stellplätze: 1
Material: PE