Learn More
Hecht Karl™ Vierkantflaschen aus Polyethylen
Catalog Number p-8007133
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Save valuable shelf and benchtop space with the Assistant™ Polyethylene Square Wide Mouth Bottles. Supplied with a screw cap, available in a wide range of sizes from 50 mL to 1000 mL.
  • HDPE
  • Square shape saves valuable space
Verschlussgröße GL 50
Produkttyp Viereckige Flasche
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Polyethylen
Menge Gehäuse 1Each
Öffnung Wide
Form Square