Learn More
Masterflex™ Gerades Verbindungsstück aus Polyethylen, 100/Packung
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke:  Masterflex™ 30626-55
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11799659
Menge Preis
1 79.39 € / 100 Stück
10 75.20 € / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 11-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
  • Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
  • Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
  • Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Nein
Gerades Verbindungsstück
3/16 Zoll
Nur Ethylene Oxide (ETO)
Verbinder mit Stecktülle
HDPE
3/16 Zoll
3/16 Zoll