Learn More
Masterflex™ Gerades Verbindungsstück aus Polyethylen, 100/Packung
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
114.00 € - 121.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gerades Verbindungsstück |
---|---|
Beschreibung | Verbinder mit Stecktülle |
Autoklavierbar | Nein |
Material | HDPE |
Sterilisationsmethode | Nur Ethylene Oxide (ETO) |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11709669
|
Masterflex™
30625-87 |
5/16 Zoll |
114.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15333568
|
Masterflex™
30626-50 |
5/32 Zoll |
117.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11799659
|
Masterflex™
30626-55 |
3/16 Zoll |
121.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
- Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Gerades Verbindungsstück | |
Nein | |
Nur Ethylene Oxide (ETO) |
Verbinder mit Stecktülle | |
HDPE | |
Durchscheinend |