Learn More
Brady™ M-12-109 QUOTE 22823489
Mehrzweck-Anhänger für verschiedene Kennzeichnungszwecke, wie mehradrige Kabel, Lagerbestände, Geräte, Lockout-Vorrichtungen, Sicherheitswarnungen bei Reparaturen sowie Halbfertigprodukte. Äußerst reißfester Anhänger, sehr gut für niedrige Temperaturen geeignet.
Marke: Brady™ 143220
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15420kg
Beschreibung
- BMP51, BMP53 Anhänger
- Mehrzweck-Anhänger für verschiedene Kennzeichnungszwecke, wie mehradrige Kabel, Lagerbestände, Geräte, Lockout-Vorrichtungen, Sicherheitswarnungen bei Reparaturen sowie Halbfertigprodukte
- Laminiertes Polyethylen ist äußerst reißfest und ausgezeichnet für kalte Temperaturen geeignet
Spezifikation
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Schwarz auf Weiß | |
Polyethylen-Etikett | |
Tag Labels | |
BMP51, BMP53 | |
-40°C | |
80/Packung | |
-40°F to +120°F | |
0.0085 in. | |
76,20 x 19,05 mm | |
19,05 mm | |
55.88 mm | |
0.75 in | |
19.05 mm |
BMP51/53 Labelmaker Tags | |
Matt | |
Thermal Transfer | |
Kommunikationskabel, Strom- und Erdungskabel, Sprach- und Datenkommunikation, Kabel- und Kabelmarkierung | |
1 | |
80 Tags/Box | |
Rectangle | |
-40°bis +49 °C | |
0,216 mm | |
3 in. | |
3 in. | |
0.75 in. | |
76,20 mm |