Learn More
Kautex™ Weithals-Theraphthalat-Behälter (PETG), kristallklar
Beschreibung
- Serie 310
- Transparentes PETG
- Quadratisch mit weiter Halsöffnung
- Einfach zu befüllen und zu reinigen
- Dicht
- Ohne Verschluss
- Ideal für die Produktpräsentation
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 31 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Dosierung, Versand von Proben, Lagerung, Postversand |
| Material | PET |
| Anzahl pro Karton | 480 |
| Menge | 480/Karton |
| Closure Included | Nein |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 71 mm |
| Mehr anzeigen |