Learn More
Ark-Plas Products™ Polyethylenschläuche
Hergestellt aus Polyethylen Die Ark-Plas Products™ Polyethylen-Schläuche eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen sowie Flüssigkeitstransferanwendungen. Der Schlauch ist langlebig sowie beständig gegen Korrosionsmittel und Chemikalien.
Marke: Ark-Plas Products™ TAX79-AN3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen
- Die PE-Schläuche sind von der FDA für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen zugelassen.
Spezifikation
Transparent, rot | |
Polyurethan | |
3/8 x 1/2 Zoll |