missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Weithals-Spritzflasche aus Polyethylen, mit Vier-Farben-Sicherheitsetikett und Belüftungsverschluss

Ermöglicht das Dispensieren der Spritzflasche in aufrechter oder invertierter Position Bel-Art™ SP Scienceware™ Weithals-Spritzflasche aus Polyethylen, mit Vier-Farben-Sicherheitsetikett und Belüftungskappe mit farbcodierten Polypropylenverschlüssen ermöglichen eine schnelle und einfache Identifizierung.

Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F11832-0004

38.71 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22936kg

Artikelnummer. 12348138

  • 40.75 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Patentiertes Ventil verhindert Tropfen und ermöglicht die Verwendung der Flasche in aufrechter oder hängender Position
  • NFPA-Vollfarbdiamant
  • Farbige Verschlüsse für eine bessere Identifizierung
  • LDPE-Flaschen mit Polypropylenverschlüssen
  • Natriumhypochloritflaschen sind weiß, um Schutz vor Licht zu bieten
  • Zum Dispensieren von Wasser und gängigen Lösungsmitteln
Spezifikation

Spezifikation

Spülflasche
1.000 ml
Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
LDPE mit PP-Kappe
Destilliertes Wasser
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote