Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Weithals-Spritzflasche aus Polyethylen, mit Vier-Farben-Sicherheitsetikett und Belüftungsverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Diverse
Gelb
Grün
Natural
Naturfarben
Rot
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Ethylacetat
Flaschenselbstetikettierung (Label Your Own Bottle, kurz LYOB)
Isopropanol
Methanol
Natriumhypochlorit (Bleiche)
Beschreibung
- Patentiertes Ventil unterbindet mögliches Tropfen und ermöglicht eine Verwendung der Flasche aufrecht oder kopfüber
- Farbiger Gefahrendiamant nach der amerikanischen NFPA-Norm
- Farbige Verschlüsse für eine bessere Identifizierung
- LDPE-Flaschen mit Kappen aus Polypropylen
- Natriumhypochlorit-Flaschen sind weiß zum Schutz vor Licht
- Lieferbar in 250 ml-, 500 ml- oder 1 ml-Flaschen. Zum Dosieren von Wasser und herkömmlichen Lösungsmitteln.
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Verschluss aus gelbem Polypropylen |
Chemical Label | Natriumhypochlorit (Bleiche) |
Produkttyp | Spülflasche |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 53 mm |
Enthält | Verschluss aus gelbem Polypropylen |
Material | Polyethylen |
Menge | 4/Packung |