Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsflasche aus Polyethylen
Beschreibung
- Einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- Gerippte Seiten für sicheren Halt
- Rechteckiges Beschriftungsfeld
- Rechteckige Form optimiert die Raumausnutzung
- Dicht
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Lagerung, Transport |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 294 |
| Menge | 294 Karton |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 110,5 mm |
| Produkttyp | Weithalsflasche |