Learn More
Brand™ Polyethylen-Weithalsflaschen, naturfarben
Catalog Number p-8000105
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Durchmesser (metrisch):
38 mm
48 mm
62 mm
76 mm
120 mm
Höhe (metrisch):
80 mm
94 mm
126 mm
155 mm
246 mm
Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE. Die naturfarbenen Brand™ Weithalsflaschen aus LDPE ermöglichen ein einfaches Befüllen und Ausgießen. Mit oder ohne Schraubverschluss lieferbar.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Flexibel
  • Durchsichtig
  • Einfaches Befüllen und Ausgießen durch große Öffnungen.
  • Mit oder Schraubverschluss erhältlich
Verschlussgröße GL32
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Höhe (metrisch) 80 mm
Produkttyp Flasche
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Naturfarben
Enthält Schraubverschluss
Material Polyethylen
Anzahl pro Packung 100/Packung
Closure Included Ja
Öffnung Weit