Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Beschreibung
- Natürliche Farbe und platzsparende quadratische Form
- Mit geformtem Handgriff für sichere und bequeme Handhabung
- Ideal zum Sammeln, Lagern und Transportieren fester Chemikalien
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2300 mL |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 68,5mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Dosierung, Versand von Proben, Lagerung, Postversand |
| Enthält | Gegossener Handgriff |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 36 |
| Menge | Gehäuse 36Case |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 188 mm |
| Mehr anzeigen |