Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
14.10 € - 723.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Weithalsbehälter |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand |
Material | HDPE |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15201589
|
Kautex™
2000083981 |
2300 mL |
319.23 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15211609
|
Kautex™
2000098311 |
4400 mL |
723.00 €
52 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10264581
|
Kautex™
2000098311 |
4400 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Natural color and space saving square shape
- With molded hand-grip for safe and convenient handling
- Ideal for collecting, storing and transporting solid chemicals
Spezifikation
Weithalsbehälter | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
Quadratisch |
Naturfarben | |
HDPE |