Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300-30 C18
Marke:  Macherey-Nagel™ 711720.100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10451842
  • 366.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
25 bis 40 μm
POLYGOPREP 300 bis 30
0,1 kg
POLYGOPREP
300 Å
2 bis 8
POLYGOPREP C18
Flüssigkeitschromatographie