Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- Säulenpackungen
- Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Artikelnummer. 10728232 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
7 μm
10 μm
Porengröße:
100 Å
1000Å
300 Å
60 Å
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
15 product options available for selection
| Artikelnummer. | Menge | Partikelgröße | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10728232 | 100 g | 10 μm | 100 Å | 100 Gramm |
| 10699561 | 100 g | 10 μm | 60 Å | 100 Gramm |
| 10470882 | 100 g | 5 μm | 100 Å | - |
| 10337961 | 100 g | 5 μm | 60 Å | - |
| 10206651 | 100 g | 7 μm | 100 Å | 100 Gramm |
| 10431842 | 100 g | 7 μm | 60 Å | 100 Gramm |
| 10388481 | 100 g | 7 μm | 300 Å | - |
| 10398051 | 100 g | 7 μm | 1000Å | 100 Gramm |
| 10134741 | 10 g | 10 μm | 60 Å | 10 Gramm |
| 10072631 | 10 g | 5 μm | 100 Å | 10 Gramm |
| 10327961 | 10 g | 5 μm | 60 Å | 10 Gramm |
| 10546301 | 10 g | 7 μm | 100 Å | 10 Gramm |
| 10062751 | 10 g | 7 μm | 1000Å | 10 Gramm |
| 10378481 | 10 g | 7 μm | 300 Å | 10 Gramm |
| 10585771 | 10 g | 7 μm | 60 Å | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10728232
Lieferant
Macherey-Nagel™
Lieferanten-Nr.
711530.100
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| Menge | 100 g |
| Typ | Polygosil Phasen |