Learn More
Macherey-Nagel™ POLYGRAM-Fertigfolien CEL 300 PEI Format: 20 x 20 cm (VE=25Stck.)
Artikelnummer. 10206861 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10206861 20 x 20 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10206861 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 801053
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TLC polyester sheets with fibrous cellulose impregnated with polyethyleneimine (PEI).
Spezifikation
Menge 25er-Packung
Typ Polyester-Platte
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm