missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30136839
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136839 5 g 5 Gramm
30135642 2.5 g 2.50 Gramm
18020730 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5702805G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57028-96-3
Summenformel C9H21N3
Molekulargewicht (g/mol) 171.28
Synonym 1,6-Hexanediamine-guanidine hydrochloride Copolymer, Akacid ForteGuanidine Hydrochloride-1,6-hexamethylenediamine Copolymer;Guanidine Hydrochloride-1,6-hexanediamine Copolymer;Guanidine Hydrochloride-hexamethylenediamine Copolymer;Hexamethylene Diamine-guanidine Hydrochloride Copolymer, Hygisoft, Metacide;Metacide (Fungicide), Agrosept Forte
IUPAC-Name 1,2-dibutylguanidine
SMILES Cl.NCCCCCCN.NC(=N)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C9H21N3/c1-3-5-7-11-9(10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H3,10,11,12)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 5 g
Formelmasse 211.1564
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.