Learn More
Polyimidfolie, 0.025 mm Dicke x 20 mm Breite, 33 m, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15411737
Click to view available options
Menge:
33 m
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyimide
Namenshinweis 0.025mm thick x 20mm width
CAS 62929-02-6
Physikalische Form Film
Summenformel C35H28N2O7
MDL-Nummer MFCD00677744
Synonym polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
Menge 33 m
InChI-Schlüssel CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
IUPAC-Name 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2H-inden-5-amin;5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 588.62
PubChem CID 6454485