Learn More
Alfa Aesar™ Polyimidharz
Lösliches thermoplastisches Polyimid für Hochtemperatur-Klebstoffe und -Verbundwerkstoffe
Marke: Alfa Aesar™ 043656.18
Weitere Details : CAS : 62929-02-6 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Menge | 50g |
---|
Identifiants chimiques
62929-02-6 | |
588.616 | |
CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYSA-N | |
6454485 | |
CC1(CC(C2=C1C=C(C=C2)N)(C)C3=CC=C(C=C3)N)C.C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O |
C35H28N2O7 | |
MFCD01868102 | |
polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione | |
1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2H-inden-5-amin;5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dion |
Spécification
Polyimide resin | |
1.2 g/mL | |
MFCD01868102 | |
CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2H-inden-5-amin;5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dion | |
6454485 | |
Gelb | |
50g |
62929-02-6 | |
C35H28N2O7 | |
polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione | |
CC1(CC(C2=C1C=C(C=C2)N)(C)C3=CC=C(C=C3)N)C.C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O | |
588.616 | |
Pulver | |
>300°C | |
>93°C (199°F) |