Learn More
Polymyxin B2 Formiatsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polymyxin B2 Formate Salt |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C55H96N16O13 • x(HCOOH) |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[(2S)-4-Amino-2-[(6-methyl-1-oxoheptyl)amino]butanoic acid]polymyxin B1 Formate Salt, N2-(6-Methyl-1-oxoheptyl)-L-2,4-diaminobutanoyl-L-threonyl-L-2,4-diaminobutanoyl-L-2,4-diaminobutanoyl-L-2,4-diaminobutanoyl-D-phenylalanyl-L-leucyl-L-2,4-diaminobutanoyl-L-2,4-diaminobutanoyl-L-threonine (10-4)-lactam Formate Salt |
| SMILES | O=C([C@H](CCN)NC1=O)N[C@H](CC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCN)C(N[C@@H](CCN)C(N[C@]([C@@H](C)O)([H])C(NCC[C@@H]1NC([C@H](CCN)NC([C@@]([C@@H](C)O)([H])NC([C@H](CCN)NC(CCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O.[HCOOH] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1189.45 |
| Reinheit (%) | >95 |