Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Etikettbögen aus Polyolefin
Artikelnummer. 12652580
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
43 x 19 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kryofläschchen
Etiketten pro Bogen:
52
Packungsgröße:
1040 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Etiketten pro Bogen unitSize
12652580 43 x 19 mm Kryofläschchen 52 1040 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12652580 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. LCRY1100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Geeignet für kryogene Bedingungen in Tiefkühlgeräten sowie zum Autoklavieren und Zentrifugieren und für Siedewasserbäder. Fisherbrand™ Kryoetikettenbögen aus Polyolefin enthalten vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die für den Einsatz bei Tiefsttemp
  • Temperaturbeständigkeit -196 °C bis 150 °C.
  • Flüssiger und gasförmiger LN₂ , Wasserbäder bis 100 °C und °Autoklavieren sowie Öfen mit mittlerer Temperatur bis 150 °C
  • Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzende Stoffe.
  • Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
  • Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
  • Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
  • 20 Blätter pro Packung
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
  • Rainbow Packs enthalten jeweils 4 Blätter in den Farben Blau, Grün, Orange, Rot und Gelb
Spezifikation
Ausführung Matt
Format Blatt
Material Polyolefin, Acryl
Print Technology Laser
Produkttyp Kryo-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Kryofläschchen
Etiketten pro Bogen 52
Anzahl pro Packung 1040 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +150 °C
Abmessungen (L x B) 43 x 19 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,7 in.
Länge (metrisch) 43 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19 mm