Learn More
Kartell™ Klemmen aus Kunststoff (POM)
Aus Polyoxymethylen mit geringer Reibung und ausgezeichneter Formstabilität. Kartell™ Klemmen aus Polyoxymethylen sind farblich codiert nach Schliffgröße und sorgen für einen festen Sitz von Kegelschliffverbindungen.
34.75 € - 51.85 €
Spezifikation
Menge | 1/Packung |
---|---|
Typ | Klemme |
Material | Polyoxymethylen |
Beschreibung | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15805587
|
Kartell™
3242900 |
Grün | Standard-Glasoberfläche mit konischem Gelenk der Größe 24/29 |
34.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15895577
|
Kartell™
3192600 |
Hellblau | Standard-Glasoberfläche mit konischem Gelenk der Größe 19/26 |
34.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15815587
|
Kartell™
3293200 |
Rot | Standard-Glasoberfläche mit konischem Gelenk der Größe 29/32 |
51.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15885577
|
Kartell™
3142300 |
Gelb | Standard-Glasoberfläche mit konischem Gelenk der Größe 14/23 |
41.15 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Kunststoffkonstruktion sorgt für eine korrosionsbeständige Vorrichtung, die das Glas nicht zerkratzt.
- Erhältlich in verschiedenen Farben, die der Verbindungsgröße entsprechen
- Autoklavierbar
- Sichere Verbindung für konische Verbindungen aus Glas mit Standardoberfläche
- Die Kunststoffkonstruktion sorgt für eine korrosionsbeständige Vorrichtung, die das Glas nicht zerkratzt.
- Erhältlich in verschiedenen Farben, die der Verbindungsgröße entsprechen
- Autoklavierbar
- Sichere Verbindung für konische Verbindungen aus Glas mit Standardoberfläche
Spezifikation
1/Packung | |
Klemme | |
Polyoxymethylen | |
Autoklavierbar |