Learn More
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyoxymethylen
Artikelnummer. p-8003067 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6.4 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10096711 6.4 mm 1 Stück
10303433 9.5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10096711 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 87801040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
  • Aus Polyoxymethylen hergestellt
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Betriebsdruck bei 20 °C: mit Vakuum bis zu 10 bar
  • Betriebstemperatur ab -40° bis +80 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, und die Ventile werden automatisch durch Klicken geöffnet.
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material POM
Gesamtlänge (metrisch) 54 mm
Zur Verwendung mit 9.5 mm-Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 1
Breite (metrisch) 6.4 mm
Enthält Komplett, ohne Ventil
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Schlauchkupplung