Learn More
Polyphenylmethylsiloxan, Molekulargewicht 2500 bis 2700, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11465340
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9005-12-3
136.23
MFCD00146731
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9005-12-3
136.23
MFCD00146731
A biochemical for proteomics research. A novel coating for solid-phase microextraction. A polyphenylmethylsiloxane for use in skincare, suncare, color cosmetic, hair care, and antiperspirant / deodorant applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyphenylmethylsiloxane
Namenshinweis M.W. 2,500 to 2,700
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C7H8OSi
Synonym methylphenylsilanone, polyphenylmethylsiloxane, methylphenyl oxo silane, silane, methyloxophenyl, methyl phenyl silanone
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 50 g
InChI-Schlüssel IXKNJYSAWNJQQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Methyl-Oxo-Phenylsilan
PubChem CID 3032548
Flammpunkt 300°C (572°F)