Learn More
Polyphosphorsäure, rein, >84 % Phosphat (als P2 O5), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1kg
2,5kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyphosphoric acid |
Siedepunkt | 550,0 °C |
Dichte | 2,0500 g/ml |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Relative Dichte | 2,05 |
Menge | 1kg |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: zerfällt möglicherweise. Andere Löslichkeiten: Unlöslich in Kohlenwasserstoffen und Halogenkohlenwasserstoffen, löslich in Alkoholen |
Reinheit (%) | ≥82% (as P2O5) (Alkalimetry) |
Güte | Rein |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Polyphosphoric acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.