Learn More
Polyphyllin I, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyphyllin I |
| CAS | 50773-41-6 |
| Summenformel | C27 H29 F3 O6 S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Polyphyllin D, (3beta,25R)-Spirost-5-en-3-yl O-alpha-L-arabinofuranosyl-(1-4)-O-[6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl-(1-3)]-beta-D-glucopyranoside |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17-,19+,21-,24-,25-,26+,27-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)SCF |
| IUPAC-Name | [(6R,8S,9S,10S,11S,13S,14R,16S,17R)-6,9-Difluor-17-(fluormethylsulfanylcarbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]furan-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 538.576 |
| Formelmasse | 538.164 |