Learn More
Hamilton™ Polyplast ORP BNC-Elektrode
Die Polyplast ORP BNC-Elektrode verfügt über einen bruchfesten Kunststoffschaft und ist somit ideal geeignet für mobile Messungen. Sie ist ein ausgezeichneter Sensor für Messungen in Wasser und Abwasser.
Marke: Hamilton™ 238384
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16500kg
Beschreibung
- Robust und wartungsfrei
- Kombinationselektrode
- Bruchsicherer Kunststoffschaft
- Ausgezeichnet für Wasser und Abwasser
- Seriennummer, Zertifikat
Spezifikation
Festes Kabel/BNC | |
AG/AgCI | |
3,3 ft. | |
1 m | |
-2000 bis + 2000 mV | |
ORP Kombinationselektrode | |
0°bis 60 °C |
12 mm | |
4,7 in. | |
120 mm | |
Kunststoffwelle | |
Kugelförmige Membran | |
Hamilton Lagerlösung oder 3 mol KCl | |
ORP-Elektrode |