Learn More
Hamilton™ Polyplast Temp DIN
Marke:  Hamilton™ 238404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21600kg
Artikelnummer. 10649715
  • 245.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
0 ±20 mV
12 mm
120 mm
0°bis 60 °C
0°bis 60 °C
0 ±20 mV, 57 bis 59 mV
0 bis 14
Ja, mit Messwerten in Puffer pH 4,01 und pH 7,00