Learn More
Kartell™ Konisch zulaufende Y-Verbinder aus Polypropylen, 120 °
Die ideale auslaufsichere Lösung für die Verbindung von Schläuchen. Kartell™ Y-förmige, konische Steckverbinder mit einem Winkel von 120° sind für gerade Verbindungen von Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern nützlich.
Marke: Kartell™ 7053000
Beschreibung
- Y-förmig
- Drei Spitzen getrennt durch 120°