Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit U-Boden
Artikelnummer. 13062133
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
13062133 Blau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13062133 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 650204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Blau
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Runder Boden (U-Well)
DNase-frei Ja
Menge 100/Karton