Learn More
VITLAB™ Analysentrichter, PP, transparent, D=60mm, Auslauflänge, 150mm, Auslauf D=8mm
Marke:  VITLAB™ 80162
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10743723
  • 117.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transparent. Mit langem Stiel φ 8mm. Länge 150mm.
φ: 60mm
Spezifikation
Spezifikation
50mm
5mm
60 °
10 St./Packung
50 mL
Polypropylen
150mm