Learn More
VITLAB™ Analysentrichter, PP, transparent, D=80mm, Auslauflänge, 150mm, Auslauf D=8mm
Marke:  VITLAB™ 80164
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.35000kg
Artikelnummer. 15742136
  • 131.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transparent. Mit langem Stiel φ 8mm. Länge 150mm.
φ: 80mm
Spezifikation
Spezifikation
72mm
5mm
60 °
10 St./Packung
100 mL
Polypropylen
143mm