Learn More
Kautex™ Flasche aus Polypropylen
Beschreibung
- Geringes Gewicht, auslaufsicher, gute Transparenz und Glasur
- Hervorragende chemische Beständigkeit und thermische Stabilität
- Ausgewogene Steifigkeit und Stoßfestigkeit
- Leicht recycelbar
- Ideal für die Produktpräsentation
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18,6mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Präsentation und Transport |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 512Case |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | Je 1 |
| Transparenz | Ja |
| Mehr anzeigen |