Learn More
Kautex™ Flasche aus Polypropylen
Artikelnummer. 15580981
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
64 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15580981 1000 ml 64 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15580981 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000086459
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Polypropylenflasche ist leicht und auslaufsicher und eignet sich dank ihres transparenten Designs ideal für die Produktpräsentation.
  • Geringes Gewicht, auslaufsicher und mit guter Transparenz und Glasur.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
  • Ausgewogene Steifigkeit und Stoßfestigkeit.
  • Leicht recycelbar.
  • Ideal für die Produktpräsentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Menge 64 Stück pro Karton
Sterilität Nicht steril
Breite (metrisch) 94 mm
Zertifizierung/Konformität Referenz-Konformitätserklärung
Closure Included Nein
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 204 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit schmaler Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,03 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar