missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haug Buersten Gläserbürste, ø: 60 mm, Länge: 320 mm

Marke:  Haug Buersten 8905

Gläserbürste, ø: 60 mm, Länge: 320 mm

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg

Artikelnummer. 10684823

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen