Learn More
VITLAB™ Büchner-Trichter aus Polypropylen
Eine ausgezeichnete Wahl für die Filtration in Laboren der organischen Chemie.
67.70 € - 136.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Beschreibung | Polypropylenfilter |
Menge | 1/Pckg. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10102891
|
VITLAB™
80443 |
2100 ml | 160 mm |
67.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10595791
|
VITLAB™
80445 |
6000 ml | 240 mm |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die oberen und unteren Teile sind für eine einfache Reinigung abnehmbar
- Es sind zwei verschiedene Volumina und Filterdurchmesser erhältlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
Polypropylenfilter | |
1/Pckg. |