Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Weiß
- Für die Verwendung mit Stützstangen mit einem Durchmesser von 8 bis 14 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit 1 Bürette |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Typ | Bürettenklammer |