Learn More
Brady™ Drosselklappenabsperrung aus Polypropylen
91.56 € - 94.84 €
Spezifikation
Produkttyp | Butterfly Valve Lockout |
---|---|
Material | Polypropylen |
Beschreibung | Butterfly Valve Lockout |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 8 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 305,00 x 102,00 x 70,00 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11796665
|
Brady™
256962 |
Green |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11776665
|
Brady™
256960 |
Red |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Butterfly Valve Lockout | |
Butterfly Valve Lockout | |
305,00 x 102,00 x 70,00 mm | |
70 mm | |
Polypropylene | |
102 mm |
Polypropylen | |
8 mm | |
70 mm | |
305 mm | |
Je 1 |