Learn More
Corning™ Corning 45mm PP Cap, Autoclavable with 2 Stainless Steel Tubing Ports
45 mm-Kappe aus Polypropylen
Marke: Corning™ 401654
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13608kg
Beschreibung
- 45 mm-Kappe aus Polypropylen
- Zwei 15,24 cm große Edelstahlrohre
- Autoklavierbar
- Passend für Behälter aus Corning-Glas und Kunststoff mit GL45-mm-Gewinde
Bestellinformation
Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Orange | |
Polypropylen | |
GL 45 | |
Unsteril |
Polypropylen | |
2 Schlauchanschlüsse aus rostfreiem Stahl | |
Autoklavierbar | |
Schraubkappe |