Learn More
Hettich Lab Technology™ Weithalsflasche 250 ml, mit Schraubverschluß
Hettich Lab Technology™ Polypropylen-Zentrifugenflaschen mit Schraubverschlüssen sind großvolumige Behälter, die sich für eine Vielzahl von Rotoren, Behältern und Adaptern eignen.
Marke: Hettich Lab Technology™ 5127
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Behälter für großes Volumen
- Sicher passende Verschlüsse inklusive
- Passend für eine Vielzahl von Rotoren, Behältern und Adaptern
Spezifikation
250 ml | |
122 mm | |
Ja |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
61 mm |