Learn More
Wesbart™ Zentrifugenröhrchenbox aus Polypropylen
Artikelnummer. 15981231
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
25 (15 ml-Falcon-Röhrchen)
9 (50 ml-Falcon-Röhrchen)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15981231 9 (50 ml-Falcon-Röhrchen) 1 Stück
15971231 25 (15 ml-Falcon-Röhrchen) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15981231 Lieferant Wesbart™ Lieferanten-Nr. PA128/950
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung in Ultratiefkühltruhen bis zu einer Temperatur von -86 Grad
  • Polypropylen
  • Hält Falcon-Zentrifugenröhrchen
  • Alle Kartons haben eine Außenfläche von 133 x 133 mm.
  • Zur Organisation Ihrer Proben sind auch Trennwände aus Kunststoff erhältlich.
  • Alle Boxen sind 128 mm hoch x 133 mm breit x 133 mm tief.
Spezifikation
Typ Kryo-Aufbewahrungsbox
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugenröhrchen
Aufnahmevermögen 9 (50 ml-Falcon-Röhrchen)
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 128 mm