missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylene Cover Glass Frame Wash-N-Dry

Marke:  Carl Roth™ TH51.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 12655897

  • 60.48 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Cover Glass Wash-N-Dry Frame
Polypropylene
1 Each
39 mm
24 mm
Autoclavable
1 Each
39 x 31mm
31 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote