Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polypropylen mit Stülpdeckel
Höhenverstellbare Boxen für die sichere Lagerung und den Transport von Tiefkühlproben.
30.55 € - 40.90 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Schiebedeckel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Quadratisch |
Typ | Kryobox |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport von Tiefkühlproben |
Produktcode | Marke | Farbe | Röhrchen-Array | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Röhrchen-Array | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12861603
|
Ratiolab™
5320411 |
Gelb | 6 x 6 | Numerisch kodiert |
30.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12831613
|
Ratiolab™
5320310 |
Naturfarben | 7 x 7 | Numerisch kodiert |
30.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12891583
|
Ratiolab™
5320311 |
Gelb | 7 x 7 | Numerisch kodiert |
30.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12801593
|
Ratiolab™
5320313 |
Grün | 7 x 7 | Numerisch kodiert |
30.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12821593
|
Ratiolab™
5320314 |
Blau | 7 x 7 | Numerisch kodiert |
31.70 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12831593
|
Ratiolab™
5320315 |
Schwarz | 7 x 7 | Uncodiert |
30.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12841603
|
Ratiolab™
5320316 |
Divers | 7 x 7 | Numerisch kodiert |
40.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12821613
|
Ratiolab™
5320216 |
Divers | 8 x 8 | Numerisch kodiert |
30.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15882025
|
Ratiolab™
5320115 |
Schwarz | 10 x 10 | Uncodiert |
30.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Boxen sind in der Höhe von 50 bis 75 mm verstellbar
- Drehen Sie den Kombi-Deckel um 90 °, um die Höhenpositionen einzustellen
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Entsprechende Belüftungsöffnungen zum Ablassen von Kondenswasser
- Autoklavierbar und temperaturbeständig von −90 bis +121 °C.
- In den folgenden Arrays verfügbare Raster:6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 und 10 x 10
- Uncodiert oder numerisch codiert erhältlich
- Lieferbar in Verpackungseinheiten mit je 5 Stück
Spezifikation
Schiebedeckel | |
Quadratisch | |
Lagerung und Transport von Tiefkühlproben | |
-90 °C | |
−90° bis +121°C | |
133 mm | |
50 bis 75 mm |
Polypropylen | |
Kryobox | |
121°C | |
5/Packung | |
133 x 133 x 50/75 mm | |
133 mm |